Merck
753580
Sigma-Aldrich
Sodium thiosulfate-34S hydrate
95 atom % 34S, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2O334SS · xH2O
Masa cząsteczkowa:
160.01 (anhydrous basis)
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % 34S
Próba
97% (CP)
Postać
solid
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][34S]([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2/i;;5+2;;;;;
Klucz InChI
PODWXQQNRWNDGD-AAXIWTMGSA-L
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)