Key Documents
1615107
USP
Sodium thiosulfate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Sodium thiosulfate pentahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sodium thiosulfate
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Klucz InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1