Merck
753599
Sigma-Aldrich
Sodium thio-34S-sulfate hydrate
95 atom % 34S, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2O334SS · xH2O
Masa cząsteczkowa:
160.01 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % 34S
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O=S([O-])([O-])=[34S].O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2/i;;4+2;;;;;
Klucz InChI
PODWXQQNRWNDGD-JBKKUNPFSA-L
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)