Merck
718882
Sigma-Aldrich
Sodium sulfate-34S
90 atom % 34S, 98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
Na234SO4
Masa cząsteczkowa:
143.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.13
czystość izotopowa
90 atom % 34S
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
crystals
mp
884 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-][34S]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i;;5+2
Klucz InChI
PMZURENOXWZQFD-LWXNFOOJSA-L
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)