Merck
900907
Sigma-Aldrich
Sulfur-34S dioxide
≥98 atom % 34S, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
34SO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.97
Kod UNSPSC:
12352200
czystość izotopowa
≥98 atom % 34S
Próba
≥95% (CP)
Formularz
gas
przesunięcie masy
M+2
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)