Merck
609943
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid-18O4 solution
96 wt. % in H218O, 95 atom % 18O
About This Item
Wzór liniowy:
H2S18O4 / H218O
Masa cząsteczkowa:
106.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % 18O
Poziom jakości
stężenie
96 wt. % in H218O
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[18OH]S([18OH])(=[18O])=[18O]
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)/i1+2,2+2,3+2,4+2
Klucz InChI
QAOWNCQODCNURD-QVEBFPOWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)