Merck
731102
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide-18O2
95 atom % 18O
About This Item
Wzór liniowy:
S18O2
Masa cząsteczkowa:
68.06
Kod UNSPSC:
12352119
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % 18O
Formularz
gas
bp
-10 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
InChI
1S/O2S/c1-3-2/i1+2,2+2
Klucz InChI
RAHZWNYVWXNFOC-XPULMUKRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Wszystkie objętości gazu są podawane w standardowej temperaturze i ciśnieniu (STP), a nie w normalnej temperaturze i ciśnieniu (NTP). Jeden litr STP to o 7,7% więcej gazu niż jeden litr NTP.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)