Kluczowe dokumenty
926779
Sigma-Aldrich
Sulfur dioxide solution
2.0 M in acetonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
SO2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.06
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
2.0 M in acetonitrile
gęstość
0.84113
ciąg SMILES
[S](=O)=O
InChI
1S/O2S/c1-3-2
Klucz InChI
RAHZWNYVWXNFOC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Roztwór dwutlenku siarki (2,0 M w MeCN) może być stosowany w przemianach elektrochemicznych, w tym w bezmetalowej syntezie sulfonamidów.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Gomi et al.
The Journal of antibiotics, 41(4), 425-432 (1988-04-01)
Structures of new antibiotics SF2446A1, A2, A3, B1, B2 and B3 have been deduced by means of spectral analyses and chemical studies. The structure of SF2446A1 which is a main product of fermentation and has the strongest antimicrobial activity, has