Kluczowe dokumenty
Z742539
MyTemp 65HC Digital heating and cooling incubator, includes two stainless steel shelves
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonim(y):
inkubator naukowy benchmark, inkubator z ogrzewaniem i chłodzeniem
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.13
Materiały
stainless steel (shelf 12x15 inch)
Właściwości
accuracy 0.5 °C (at 37 C)
incremental 0.1 °C
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H2265-HC-E
Parametry
0-60 °C temp. range
pojemność
65 L × 2.3 ft3
(65L/2.3 cu ft)
rozmiar
15.75 in. (40 cm) × 12.75 in. (32 cm) × 19.75 in. (50 cm), interior
21.25 in. (54 cm) × 21 in. (53 cm) × 39.35 in. (99 cm), exterior
masa
117 lb (56 kg)
Opis ogólny
Inkubator myTemp 65 został zaprojektowany w celu zapewnienia dokładnej i jednolitej kontroli temperatury w zakresie od 0 do 60°C. Szeroki zakres temperatur urządzenia rozszerza zastosowanie tego inkubatora zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia.
Cechy i korzyści
  • Równomierny transfer ciepła dzięki wewnętrznej komorze ze stali nierdzewnej i technologii wymuszonego obiegu powietrza.
  • Wbudowane wewnętrzne gniazdo zasilania dla wytrząsarki, rockerów itp.
  • Zaprojektowany do użytku stojącego na podłodze lub na blatach o wysokości mniejszej niż 32 cale
  • Nadaje się do zastosowań BOD i Drosophila .
  • Duży wyświetlacz cyfrowy do wizualizacji temperatury i czasu inkubacji.
  • Wyposażony w wewnętrzne oświetlenie dla lepszej wizualizacji komory.
  • Wydajny kompresor utrzymuje temperaturę 0°C.
  • Dostarczana z dwiema półkami o regulowanej wysokości.
Informacje prawne
MyTemp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)