Z340510
Binder drying oven FD series
FD 056, AC/DC input 230 V AC
Synonim(y):
benchtop drying oven, drying oven
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V
Właściwości
CE compliant
timer Electronic 0-99.59hr
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
FD 056
dostępność
not available in USA and Canada
Parametry
10 C above room temperature-30 °C temp. range
pojemność komory wewn.
60 L
wymiary wewnętrzne dł. × szer. × wys.
565 mm × 560 mm × 625 mm
masa
40 kg
Opis ogólny
- Hot air sterilizers with forced convection
- 2 chrome plated shelves
- Temperature safety device CI.2
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)