Z603945
Binder drying oven ED series
ED 115, RS422 interface: no, AC/DC input 230 V AC
Synonim(y):
drying ovens
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V (AC)
Właściwości
CE compliant
timer Electronic 0-99.59 h and continuous operation
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ED 115
dostępność
not available in USA and Canada
dł. × szer. × wys.
645 mm × 834 mm × 702 mm
pojemność komory wewn.
115 L
masa
60 kg
Opis ogólny
- APT.Line Preheating chamber technology
- Digital temperature setting with ramp function
- Temperature safety device CI.2
- 2 chrome plated shelves
- Adjustable ventilation by means of rear exhaust duct diameter 50 mm with ventilation flap and front ventilation slide
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)