Z683310
Binder drying oven ED series
ED 056, AC/DC input 120 V AC
Synonim(y):
drying ovens
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
120 V (AC)
Właściwości
CSA approved
timer Electronic 0-99.59 h and continuous operation
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
ED 056
Parametry
15 above room temperature-300 °C temp. range
pojemność komory wewn.
57 L
wymiary wewnętrzne dł. × szer. × wys.
565 mm × 560 mm × 625 mm
szer. × śr. × wys. wewnątrz
360 mm × 380 mm × 530 mm
masa
39 kg
Opis ogólny
- APT.Line Preheating chamber technology
- Digital temperature setting with ramp function
- Temperature safety device CI.2
- 2 chrome plated shelves
- Adjustable ventilation by means of rear exhaust duct diameter 50 mm with ventilation flap and front ventilation slide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)