Kluczowe dokumenty
Z509302
Sigma-Aldrich
Ultrasonic processors 500W and 750W
750W, AC/DC input 110 V AC
Synonim(y):
homogenizator ultradźwiękowy, sonikator, ultra sonikator
About This Item
Kod UNSPSC:
41101519
producent / nazwa handlowa
Sonics & Materials VCX750-110V
dostępność
not available in EU
Opis ogólny
VCX 750 to wydajny i wszechstronny ultradźwiękowy procesor cieczy. Korzystając z różnych akcesoriów, system może przetwarzać szeroki zakres typów próbek i objętości dla wielu różnych zastosowań. VCX 750 jest oparty na mikroprocesorze i programowalny. Intuicyjne ekrany są przyjazne dla użytkownika i łatwe w nawigacji. Zasilacz o mocy 750 W umożliwia obsługę naszego największego asortymentu klaksonów i akcesoriów. Do systemu dołączona jest standardowa sonda o średnicy 1/2" (objętości 50 - 250 ml) z wymienną końcówką.
  • Automatyczne strojenie i kontrola częstotliwości
  • Zintegrowany regulator temperatury od 1°C do 100°C
  • Pamięć do 10 procedur
  • Wyświetlacz czasu rzeczywistego
  • Kontrola czasu procesu od 1 sekundy do 10 godzin
  • Dostarczany w komplecie z sondą1/2 cala (13 mm) (630-0220) z wymienną końcówką, zestawem narzędzi i instrukcją obsługi
Zastosowania:
Rozbijanie komórek bakterii, zarodników i tkanek; przyspieszanie reakcji katalitycznych; ekstrakcja surowic, toksyn, enzymów i wirusów ze źródeł organicznych; solubilizacja trudnych związków; emulgowanie do 0,01 mm; homogenizacja cieczy; przygotowanie próbek do mikroskopii i analizy wielkości cząstek.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Single-Walled Carbon Nanotubes: Exfoliation and Debundling Procedure