Merck
Z192740
Tapered microtip for 500 and 750W ultrasonic processor
Ultra-high intensity, tip diam. 3 mm, tip volume 1-10 mL
Synonim(y):
Ultra-high intensity sonicator tip
About This Item
Kod UNSPSC:
42281712
NACRES:
NB.74
producent / nazwa handlowa
Sonics & Materials 630-0418
śr. końcówki
3 mm
pojemność końcówki
1-10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Screw into threaded end of standard 1/2 in. (13 mm) horn to intensify the energy delivered to small samples. Also for use with narrow neck vessels.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Single-Walled Carbon Nanotubes: Exfoliation and Debundling Procedure