Merck
Z192732
Horn tip for 500 and 750W ultrasonic processor
for horn 1/2 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.77
producent / nazwa handlowa
Sonics & Materials 630-0406
Opis ogólny
Tips screw into end of threaded horn. Replace when cavitation erosion becomes excessive.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)