Kluczowe dokumenty
Z513253
Horn for 500 and 750W ultrasonic processor
High-intensity
About This Item
Kod UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
Materiały
colorless tip
producent / nazwa handlowa
Sonics & Materials 630-0219
Opis ogólny
1/2 in. (13 mm) tip diam. For sample volumes from 10 to 250 mL.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)