Merck
Z252778
Sigma-Aldrich
Ultrasonic processors 500W and 750W
coupler
About This Item
Kod UNSPSC:
41101519
NACRES:
NB.74
Właściwości
coupler dimensions: 3 5/8 in. (9.2 mm)
producent / nazwa handlowa
Sonics & Materials 630-0421
Opis ogólny
For ultrasonic stepped microtips.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)