Z412600
Ultrasonic processor 130 W
AC/DC input 117 V AC
Synonim(y):
Ultrasonic homogenizer, Ultrasonic mixer
producent / nazwa handlowa
Sonics & Materials VCX130-117V
dostępność
not available in EU
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- 20 kHz
- Digital wattmeter
- Full function pulser, off cycle 1s, on cycle variable from 1 to 10s
- Electronic timer, variable from 1 to 10 hour.
- Variable output control
- Automatic tuning
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)