Kluczowe dokumenty
Z412619
Ultrasonic processor 130 W
AC/DC input 220 V AC
Synonim(y):
Ultrasonic Homogenizer, Ultrasonic Mixer
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Sonics & Materials VCX130-220V
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- 20 kHz
- Digital wattmeter
- Full function pulser, off cycle 1s, on cycle variable from 1 to 10s
- Electronic timer, variable from 1 to 10 hour.
- Variable output control
- Automatic tuning
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)