Kluczowe dokumenty
Z562564
Cela przepływu ciągłego dla procesorów ultradźwiękowych 130 W
designed primarily for dispersing and homogenizing at rates up to 15 liters/hour
About This Item
Kod UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
Właściwości
autoclavable
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Sonics & Materials 630-0566
Opis ogólny
Komora ciągłego przepływu jest wkręcana w konwerter w miejsce sondy. Zalecane tylko do obróbki próbek o niskiej lepkości, które nie wymagają przedłużonej
ekspozycji na ultradźwięki.
Zaprojektowany głównie do dyspergowania i homogenizacji z prędkością do 15 litrów/godz.
Zbiornik jest wykonany ze szkła. Sonda i komora przetwarzania są wykonane ze stopu tytanu Ti-6Al-4V i można je sterylizować w autoklawie. Łatwy demontaż ułatwia czyszczenie.
  • Kołek łączący:1/4-20
  • Tylko do zastosowań niskociśnieniowych
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)