Z404586
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, stainless steel
dispersing element for T-25 digital disperser, 18 mm, 1/cs
Synonim(y):
homogenizatory tkankowe, młynki do tkanek, ostrza dyspergatora
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
Właściwości
stainless steel rotor/stator
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA 0000593400
Średnica
18 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The stainless steeldisperser tool IKA® ULTRA-TURRAX® has a shaft bearing of the dispersion toolsconsisting of a polytetrafluoroethylene (PTFE) slide bearing.
Zastosowanie
Stainless steel disperser tool IKA® ULTRA-TURRAX® is suitable for emulsifying, dispersions, and wet crushing.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z404586-1EA | 4061826748558 |