Kluczowe dokumenty
Z722375
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tubes
DT-20 dispersing tube with rotor-stator element, 25/cs
Synonim(y):
homogenizatory tkankowe, młynki do tkanek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
IKA 3703100
pojemność
5-15 mL
Opis ogólny
1385 1694 Rurki dyspergujące.
Te hermetycznie zamknięte rurki zapobiegają rozprzestrzenianiu się aerozoli lub oparów powstałych w wyniku mechanicznego mieszania, dyspergowania lub mielenia substancji zakaźnych, toksycznych lub zapachowych w otwartych naczyniach. Jednorazowe probówki pozwalają uniknąć możliwości zanieczyszczenia krzyżowego próbek i eliminują potrzebę czyszczenia narzędzi dyspergujących, narzędzi mieszających, komór mielących lub naczyń.
Każda probówka ma bagnetowe mocowanie na spodzie, ułatwiające bezpieczne połączenie z napędem probówki.
Cechy i korzyści
  • Zawiera rurkę, urządzenie dyspergujące, pokrywę
  • Pojemność: 5 - 15 ml
  • Zastosowanie: Dyspersja, homogenizacja, zawiesiny, farmakokinetyka, badania metabolizmu, diagnostyka
  • Dodatkowe ilości mediów mogą być dodawane podczas pracy
Ostrzeżenie
Mieszanie, dyspergowanie lub rozdrabnianie może generować ciepło lub powodować inne zmiany w próbce, które mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia wewnątrz probówki. Podczas obsługi i otwierania probówek należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)