Kluczowe dokumenty
Z509795
Thermolyne® Small Benchtop Muffle
AC/DC input 240 V AC
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.24
Właściwości
CE compliant
CSA approved
temperature uniformity± 7.8 °C (at 1000 °C)
producent / nazwa handlowa
Barnstead International FB1310M-33
W × H × depth
23 cm × 36 cm × 33 cm
komora szer. × wys. × śr.
10.3 cm × 9.8 cm × 13 cm
pobór energii
1050 W
Opis ogólny
Ideal for ashing organic or inorganic samples, and ignition tests. Can be used for determination of volatile and suspended solids.
  • Drop-down door convenient for loading and unloading
  • Analog controls
  • Display reads chamber temperature or set-point temperature
  • Safety switch removes power from heating elements when door is open
Informacje prawne
Thermolyne is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z509795-1EA4061833298312