Z603961
Binder drying oven FD series
FD 115
Synonim(y):
suszarka, suszarka stołowa
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V
opis
RS422 interface: no
Właściwości
CE compliant
timer Electronic 0-99.59hr
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
FD 115
dostępność
not available in USA and Canada
Parametry
10-300 °C temp. range
śr. × szer. × wys.
605 mm × 710 mm × 735 mm
pojemność komory wewn.
115 L
masa
60 kg
Opis ogólny
- Hot air sterilizers with forced convection
- 2 chrome plated shelves
- Temperature safety device CI.2
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)