Z603929
Binder drying oven E28 series
E28, without safety device CI.1, AC/DC input 230 V AC
Synonim(y):
Binder 9010-0001, model Binder E28
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V (AC)
Właściwości
CE compliant
timer 0 ‑ 120 min
2 chrome-plates shelves
Hydraulic-mechanical thermostat
Ventilation slide
without safety device CI.1
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
E28
dostępność
not available in USA and Canada
Parametry
60-230 °C temp. range
dł. × szer. × wys.
402 mm × 580 mm × 425 mm
pojemność
28 L
28 L
28000 mL
masa
16 kg
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z603929EU-1EA | |
Z603929-1EA | |
Z603929CH-1EA | |
Z603929GB-1EA |