Kluczowe dokumenty
Z742696
SureTemp® Dual Convection Incubator
volume 130 L, with SureCheck® data logging software, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
inkubator laboratoryjny, piec kulturowy, piec laboratoryjny
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Materiały
stainless steel chamber
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H2505-130-E-UK
Parametry
Ambient+5 - 75 °C temp. range (Precision control)
±0.1 °C temp. stability
pojemność
130 L
130 L
130000 mL
inside H × D × W
55 cm (21.7 in.) × 45 cm (17.7 in.) × 55 cm (21.7 in.)
Opis ogólny
Seria inkubatorów SureTemp zapewnia najwyższy poziom kontroli temperatury z równomiernością i stabilnością, które są nieporównywalne z konkurencyjnymi modelami w tej samej klasie.
Każdy inkubator jest wyposażony w system rejestracji danych SureCheck do weryfikacji temperatury w komorze. System SureCheck rejestruje punkty danych temperatury co 60 sekund i przechowuje te informacje na dysku flash. Dane można następnie przeglądać i zapisywać za pomocą dołączonego oprogramowania SureCheck. Zarejestrowane dane można również wykorzystać do wykreślenia punktów temperatury na wykresie lub wyeksportować do programu arkusza kalkulacyjnego w celu weryfikacji lub przechowywania / prowadzenia dokumentacji.
W przeciwieństwie do innych inkubatorów laboratoryjnych, seria SureTemp oferuje technologię "Dual-Convection", umożliwiając użytkownikom wybór między trybem konwekcji mechanicznej* (dla wyjątkowej jednorodności temperatury) lub trybem konwekcji grawitacyjnej* (dla dłuższych inkubacji, w których problemem może być zanieczyszczenie powietrzem lub suszenie próbek). Elementy grzewcze są strategicznie rozmieszczone po wielu stronach komory, a zawartość można przeglądać za pomocą oddzielnych wewnętrznych szklanych drzwi bez zakłócania środowiska temperaturowego.
* Konwekcja mechaniczna: Obejmuje optymalnie rozmieszczone elementy grzewcze w połączeniu z wewnętrznym wentylatorem komory w celu kontrolowania temperatury wewnętrznej.
Konwekcja grawitacyjna: Eliminuje jakikolwiek przepływ powietrza z komory, polegając wyłącznie na elementach grzewczych i grawitacji w celu kontrolowania temperatury wewnętrznej.
Cechy i korzyści
  • Precyzyjna kontrola temperatury do 75°C
  • Technologia podwójnej konwekcji, doskonała jednorodność i odzyskiwanie temperatury
  • Zawiera rejestrator temperatury SureCheck i oprogramowanie
  • Komora ze stali nierdzewnej z wewnętrznym gniazdem zasilania
Informacje prawne
SureCheck is a registered trademark of Benchmark Scientific, Inc.
SureTemp is a registered trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)