Z763330
MyTemp™ mini digital incubator
with heating only, AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
inkubator z ogrzewaniem i chłodzeniem, osobisty inkubator benchmark scientific
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H2200-H-GB
zakres pomiaru temperatury
accuracy: 0.5 °C (at 37°C)
Parametry
1 °C temperature (increments)
ambient +5 to 60 °C temp. range
wymiary wewnętrzne dł. × szer. × wys.
10.3 in. (26 cm) × 9.3 in. (23.5 cm) × 12.8 in. (32.5 cm)
dł. × szer. × wys. na zewnątrz
13.2 in. (33.5 cm) × 14.5 in. (37 cm) × 18.7 in. (47.5 cm)
platforma dł. × szer.
9.5 in. (24.5 cm) × 11.5 in. (29 cm)
Opis ogólny
Wystarczy wybrać żądaną temperaturę, a inkubator natychmiast zacznie się nagrzewać (lub schładzać, tylko model -HC), jednocześnie dokładnie monitorując temperaturę w komorze i wygodnie wyświetlając temperaturę w czasie rzeczywistym na dużym panelu sterowania LED.
- Cyfrowa kontrola temperatury
- Rozmiar osobisty, wymiary 13 x 14,5" (20 L)
- Akceptuje butelki i kolby o pojemności do 2 l
- Dwa modele: Tylko ogrzewanie lub ogrzewanie/chłodzenie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)