Z742541
Dodatkowa półka do inkubatora cyfrowego 7438 65HC
size 12.0 in. × 15.0 in., stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.76
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H2265-SH
rozmiar
12.0 in. × 15.0 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dodatkowa półka do inkubatora cyfrowego Benchmark MyTemp 65HC
Informacje prawne
MyTemp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742541-1EA | 4061826161715 |