Inkubatory laboratoryjne i akcesoria
Inkubatory laboratoryjne zostały zaprojektowane w celu zapewnienia środowiska o kontrolowanej temperaturze, zapobiegając zanieczyszczeniu, podczas gdy inne regulują również wilgotność i poziomy CO2. Wspierają one szeroki zakres badań i zastosowań klinicznych, w tym wzrost kultur mikrobiologicznych. Niektóre inkubatory są specjalnie przystosowane do hodowli kultur drobnoustrojów i komórek, podczas gdy inne ułatwiają utrzymanie i przechowywanie kultur do wykorzystania w przyszłości. Ponadto inkubatory pomagają przyspieszyć tempo wzrostu niektórych drobnoustrojów, których wzrost w naturalnym środowisku może zająć dużo czasu.
Te izolowane skrzynki są zwykle wyposażone w regulowaną grzałkę, z zakresem temperatur od 140°F do 149°F (60°C do 65°C), a w niektórych przypadkach nieco wyższym, ale generalnie nieprzekraczającym 100°C. Inkubatory są dostępne w różnych typach komór, materiałach, rozmiarach i konstrukcjach, zaspokajając różnorodne potrzeby i wymagania eksperymentalne.
Products
Inkubatory CO2
Inkubatory na dwutlenek węgla lub CO2 są wykorzystywane w warunkach laboratoryjnych do stworzenia optymalnego środowiska do hodowli komórek, tkanek i mikroorganizmów. Zostały one zaprojektowane w celu precyzyjnej kontroli środowiska potrzebnego do wzrostu kultur biologicznych lub komórkowych. Symulując temperaturę ludzkiego ciała i poziomy CO2, inkubatory te zapewniają ochronę kultur przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wahania temperatury, ekspozycja na powietrze oraz ekspozycja na światło lub tlen.
Inkubatory Benchmark SureTherm CO<2
Inkubatory SureTherm firmy Benchmark oferują doskonałe środowisko dla hodowli, zapewniając precyzyjną kontrolę temperatury i CO2. Inkubatory te są pierwszymi i jedynymi wyposażonymi w opcjonalną (zgłoszoną do opatentowania) technologię IncuView LCI (Live Cell Imaging), umożliwiającą obserwację komórek w czasie rzeczywistym. Dzięki wewnętrznemu mikroskopowi i przestronnemu wyświetlaczowi zewnętrznemu, komórki mogą być oglądane bezpośrednio w inkubatorze, eliminując ryzyko zanieczyszczenia spowodowanego wyjęciem i zapobiegając wahaniom temperatury.
Wszystkie inkubatory SureTherm są wyposażone w opatentowany system dystrybucji ciepła, który łączy sześciostronne ogrzewanie z wewnętrznym wentylatorem o niskiej prędkości.
MyTemp™ Mini CO2 Inkubatory cyfrowe
MyTempTM Mini CO2 jest najmniejszym i najbardziej ekonomicznym inkubatorem, dostępnym zarówno w modelach tylko grzewczych, jak i grzewczo-chłodzących. Zarówno temperatura, jak i stężenie CO2 są regulowane cyfrowo i wyświetlane w czasie rzeczywistym na dużym panelu sterowania LED. Inkubator składa się z dwóch wyjmowanych półek ze stali nierdzewnej i może pomieścić kolby i butelki o pojemności do 2 l. Komora inkubatora składa się z grubej warstwy wysokowydajnej izolacji, dzięki czemu może być używana do transportu komórek.
Inkubatory z wytrząsaniem
Inkubatory z wytrząsaniem, znane również jako wytrząsarki środowiskowe, oferują podwójną funkcjonalność, łącząc zalety konwencjonalnego inkubatora i wytrząsarki laboratoryjnej. Doskonale sprawdzają się w różnych zastosowaniach, takich jak napowietrzanie komórek, badania rozpuszczalności i hodowla komórek. Inkubatory te nie tylko utrzymują stabilne środowisko temperaturowe, ale także wykorzystują mieszanie orbitalne z regulowaną prędkością w celu promowania wzrostu komórek. Ruch wstrząsający ułatwia dystrybucję składników odżywczych i infuzję tlenu do hodowli komórkowej, eliminując potrzebę stosowania oddzielnej wytrząsarki wewnątrz inkubatora.
Modele Incu-Shaker™ Shaking Incubators
Modele Incu-Shaker™ obejmują kompaktowy model o szerokości zaledwie 11 cali. Dostępny jest również wytrzymały model o pojemności 10 l z chłodzeniem lub bez, oferujący możliwości ogrzewania. Dodatkowo dostępna jest wersja mini CO2, która jest idealna do hodowli komórek nieprzylegających. Wszystkie modele są dostarczane ze standardową platformą z antypoślizgową, pokrytą gumą powierzchnią, która jest idealna do kolb do hodowli tkanek, płytek Petriego i tacek do barwienia. Są one jednak również kompatybilne z wygodną platformą MAGic Clamp™, znaną z unikalnej metody mocowania magnetycznego.
Benchmark Roto-Therm™ Incubated Rotator
Seria ta oferuje szeroki zakres możliwości mieszania odpowiednich do różnych zastosowań laboratoryjnych, w tym resuspensji, wiązania białek, oczyszczania kwasów nukleinowych, histochemii i hybrydyzacji w probówkach o objętości od 0,2 do 50 ml. Ruch można regulować od mieszania pionowego (koniec nad końcem) do mieszania poziomego (styl toczenia lub hybrydyzacji).
Corning® LSE™ 49 Liter Shaking Incubator
Inkubator z wytrząsaniem Corning reprezentuje konstrukcję szafkową, charakteryzującą się kompaktową powierzchnią, która umożliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni dzięki możliwości układania w stosy. Zintegrowana wytrząsarka orbitalna jest kompatybilna z szeroką gamą platform i zacisków, ułatwiając umieszczanie przedmiotów, takich jak kolby, szalki Petriego i stojaki na probówki. Godne uwagi atrybuty tego inkubatora obejmują wyjątkową jednorodność temperatury, przestronny obszar podglądu zapewniający nieprzerwane monitorowanie próbek, szeroki zakres temperatur, wszechstronny wybór półek oraz precyzyjnie dostrojony mechanizm wytrząsania zapewniający precyzyjną kontrolę.
SureTemp® Inkubator z podwójną konwekcją
Seria inkubatorów SureTemp™ oferuje precyzyjną kontrolę temperatury do 75°C, zapewniając jednorodność i stabilność poziomów. Wyposażony w system rejestracji danych SureCheck™ dla temperatury w komorze, inkubator ten umożliwia użytkownikom wybór pomiędzy trybem konwekcji mechanicznej (zapewniającym wyjątkową jednorodność temperatury) lub trybem konwekcji grawitacyjnej (odpowiednim do dłuższych inkubacji, w których problemem może być zanieczyszczenie powietrza lub wysuszenie próbek).
Minikubator CULTURA
Minikubator CULTURA to stacjonarny inkubator przeznaczony do inkubacji próbek drobnoustrojów, szkiełek kontaktowych, szkiełek zanurzeniowych i płytek Petriego w celu wykrycia bakterii, grzybów i drożdży. Inkubator ten jest wykorzystywany do monitorowania różnych płynów, w tym wody pitnej, wody technologicznej, wody basenowej, płynów chłodzących i smarujących, a także płynów przemysłowych. Odgrywa znaczącą rolę w takich dziedzinach jak bakteriologia żywności, kontrola higieny, diagnostyka medyczna i stomatologiczna.
Akcesoria do inkubatorów
Akcesoria do inkubatorów umożliwiają dostosowanie do indywidualnych potrzeb i ułatwiają naprawy i konserwację. Oferujemy produkty takie jak półki ze stali nierdzewnej, prowadnice, maty samoprzylepne, obrotnice i inne.