Merck
719358
Sigma-Aldrich
Sulfur-33S
99 atom %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
33S
Masa cząsteczkowa:
32.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141912
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom %
Postać
solid
mp
119 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[33S]
InChI
1S/S/i1+1
Klucz InChI
NINIDFKCEFEMDL-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)