Kluczowe dokumenty
IRMM645
Sulfur-32S solution
IRMM®, certified reference material, Spike Isotopic Reference Material
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
czystość izotopowa
32S
producent / nazwa handlowa
JRC
stężenie
371.96 μmol/kg±0.57 μmol/kg 32S in 2.8 M HNO3
Zastosowanie
general analytical
Format
single component solution
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
[32S]
InChI
1S/S/i1+0
Klucz InChI
NINIDFKCEFEMDL-IGMARMGPSA-N
Komentarz do analizy
IRMM645
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)