Merck
719765
Sigma-Aldrich
Triethyl-13C6 phosphate
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
Ethyl-13C6 phosphate
About This Item
Wzór liniowy:
(13C2H5O)3PO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
95% (CP)
Formularz
liquid
bp
215 °C (lit.)
gęstość
1.107 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[13CH3][13CH2]OP(=O)(O[13CH2][13CH3])O[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
DQWPFSLDHJDLRL-IDEBNGHGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
240.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
116 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)