Merck
NIST999C
Potassium chloride
Primary Standard, NIST® SRM®
Synonim(y):
Potassium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nazwa produktu
Potassium Chloride Primary Standard, NIST®SRM®
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 30 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
770 °C (lit.)
gęstość
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
general analytical
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as an analytical standard of known potassium (K) and chloride (Cl?) content. This lot of potassium chloride (KCl) was prepared to ensure a material of high purity and homogeneity and has been assayed after drying at 500 °C. A unit of SRM 999c consists of a single glass bottle containing 30 g of the material.
SRM 999C_cert
SRM 999C_SDS
Zastosowanie
Może być stosowany do przygotowania soli fizjologicznej buforowanej fosforanami oraz do ekstrakcji i solubilizacji białek.
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Potassium (K), Chlorine (Cl), Potassium chloride (KCl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Bromine (Br), Alkalinity (as KOH), Aluminum (Al), Calcium (Ca), Fluorine (F), Sodium (Na), Rubidium (Rb), Sulfur (S), Silicon (Si)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)