Merck
722782
Sigma-Aldrich
trans, trans-9,12-Octadecadienoic acid-14,15,16,17,18-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
Linolelaidic acid-14,15,16,17,18-13C5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5C13H32O2
Masa cząsteczkowa:
285.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
95% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,10-9+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Klucz InChI
OYHQOLUKZRVURQ-ILYWMOLBSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)