Merck
722855
Sigma-Aldrich
trans-11-Octadecenoic acid-1,2,3,9,10-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
trans-Vaccenic acid-1,2,3,9,10-13C5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5C13H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
solid
mp
43-44 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCCCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+/i9+1,10+1,16+1,17+1,18+1
Klucz InChI
UWHZIFQPPBDJPM-HRAXCDOYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)