Merck
645516
Sigma-Aldrich
trans-Vaccenic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
trans-11-Octadecenoic acid-1-13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC17H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
solid
mp
43-44 °C
przesunięcie masy
M+1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCC\C=C\CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+/i18+1
Klucz InChI
UWHZIFQPPBDJPM-SMHONUQDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Hervás et al.
Journal of dairy science, 103(1), 368-378 (2019-11-18)
Isotopic tracers are used to directly quantify the effect of mammary Δ9-desaturation on milk fatty acid (FA) composition, but very few studies have applied this method to measuring the endogenous synthesis of rumenic acid (RA; cis-9,trans-11 conjugated linoleic acid) in