O3008
Oleic Acid-Albumin from bovine serum
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonim(y):
Oleic acid-BSA complex
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine
Poziom jakości
sterylność
sterile-filtered
linia produktu
BioReagent
Formularz
liquid
skład
Oleic acid, 2 mol/mol albumin
stężenie
100 mg/mL BSA in DPBS
90-120 mg/mL protein (biuret)
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Fatty acids of the n-3, n-6 and n-9 families are important supplements for cell culture systems. They are important in cell culture systems used to biomanufacture heterologous proteins, such as monoclonal antibodies.
How the unsaturated fatty acid, oleic acid and other cell culture components affect the performance of serum-free, protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies.