Kluczowe dokumenty
CRM46905
Supelco
trans-11-Vaccenic methyl ester
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Formularz
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
10 mg/mL in heptane
Zastosowanie
food and beverages
Format
single component solution
grupa funkcyjna
ester
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
-10 to -25°C
Powiązane kategorie
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-3.99 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert Bodkowski et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(5) (2020-05-30)
The aim of the study was to examine the effect of dietary supplementation of isomerized poppy seed oil (IPO) enriched with conjugated dienes of linoleic acid (CLA) on cow and sheep milk parameters (fat content, fatty acid profile, Δ9-desaturase index