Kluczowe dokumenty
CRM46904
Supelco
cis-11-Vaccenic acid methyl ester
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
Synonim(y):
cis-11-Octadecenoic methyl ester, cis-Vaccenic acid methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)9CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.49
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
10 mg/mL in heptane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
single component solution
grupa funkcyjna
ester
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
-10 to -25°C
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-9H,3-7,10-18H2,1-2H3/b9-8+
Klucz InChI
PVVODBCDJBGMJL-CMDGGOBGSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-3.99 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)