Merck
H8896
Sigma-Aldrich
cis-10-Heptadecenoic acid
≥99%
Synonim(y):
(10Z)-10-Heptadecenoic acid, 10-cis-Heptadecenoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99%
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h7-8H,2-6,9-16H2,1H3,(H,18,19)/b8-7-
Klucz InChI
GDTXICBNEOEPAZ-FPLPWBNLSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Renato B Pereira et al.
Chemosphere, 208, 682-690 (2018-06-13)
The profile of essential and non-essential elements was traced in the edible sea hares Aplysia depilans Gmelin, Aplysia fasciata Poiret and Aplysia punctata Cuvier. Manganese (Mn), iron (Fe), zinc (Zn), copper (Cu) and selenium (Se) were identified as the major
Guangling Jiao et al.
Marine drugs, 13(6), 3849-3876 (2015-06-23)
Northern shrimp (Pandalus borealis) oil, which is rich in omega-3 fatty acids, was recovered from the cooking water of shrimp processing facilities. The oil contains significant amounts of omega-3 fatty acids in triglyceride form, along with substantial long-chain monounsaturated fatty