Merck
722847
Sigma-Aldrich
trans-6-Octadecenoic acid-1,2,3,4,5-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CH=CH(13CH2)413COOH
Masa cząsteczkowa:
287.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
liquid
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h12-13H,2-11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b13-12+/i14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
Klucz InChI
CNVZJPUDSLNTQU-LAFYPCKNSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)