Kluczowe dokumenty
16413
Conjugated (9Z,11E)-Linoleic acid
analytical standard
Synonim(y):
(9Z,11E)-9,11-Octadecadienoic acid, 9Z,11E-CLA, Bovinic acid, Linoleic acid (9-cis, 11-trans)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥96.0% (HPLC)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478-1.483
Format
neat
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCC\C=C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-10H,2-6,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+,10-9-
Klucz InChI
JBYXPOFIGCOSSB-GOJKSUSPSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?