Kluczowe dokumenty
663972
4-Bromobenzoic acid-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6CH5BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
mp
252-254 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
TUXYZHVUPGXXQG-IDEBNGHGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?