Merck
878124C
Avanti
C16-22:6 PC
Avanti Polar Lipids 878124C
Synonim(y):
1-O-hexadecyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H82NO7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
792.12
Kod UNSPSC:
12352211
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (878124C-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Polar Lipids 878124C
stężenie
5 mg/mL (878124C-5mg)
typ lipidu
phosphoglycerides
bioactive lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C46H82NO7P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-23-24-25-26-27-29-31-33-35-37-39-46(48)54-45(44-53-55(49,50)52-42-40-47(3,4)5)43-51-41-38-36-34-32-30-28-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h8,10,14,16,20,22,24-25,27,29,33,35,45H,6-7,9,11-13,15,17-19,21,23,26,28,30-32,34,36-44H2,1-5H3/b10-8-,16-14-,22-20-,25-24-,29-27-,35-33-/t45-/m1/s1
Klucz InChI
QQQQNYAHSSIZBU-HIQXTUQZSA-N
Opis ogólny
Phophotidylcholine (PC) is a glycerophospholipid. It is synthesized in by the CDP-choline pathway or Kennedy pathway. PC is present at higher concentrations in all mammalian cells and organelles.
Zastosowanie
C16-22:6 PC has been used as a lipid reference standard in matrix assisted laser desorption/ionization- time-of-light (MALDI-TOF) mass spectrometry.
Działania biochem./fizjol.
Phophotidylcholine (PC) plays a role in cellular and human physiology. It is a housekeeping component that is involved in maintaining the integrity of cell membranes. PC is an essential component for the synthesis of very low density lipoprotein (VLDL) from hepatocytes. It is also implicated in myelinating the nerve cells.
Opakowanie
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (878124C-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The critical role of phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine metabolism in health and disease
van der Veen J N, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes (2017)
Characteristic oxidation products of choline plasmalogens are detectable in cattle and roe deer spermatozoa by MALDI-TOF mass spectrometry
Fuchs B, et al.
Lipids, 42(11), 991-998 (2007)
From yeast to humans-roles of the Kennedy pathway for phosphatidylcholine synthesis
McMaster C R
Febs Letters, 592(8), 1256-1272 (2018)