Kluczowe dokumenty
731501
D-Glucose-4,5,6-13C3
99 atom % 13C
Synonim(y):
Labeled Glucose, Dextrose-4,5,6-13C3
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
150-152 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
O[13CH2][13C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-UGEGYHQVSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)