Kluczowe dokumenty
493007
Methane-13C,d4
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CD4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
21.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
gęstość pary
0.55 (vs air)
Poziom jakości
czystość izotopowa
99 atom % 13C
99 atom % D
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1D4
Klucz InChI
VNWKTOKETHGBQD-PPVWBSHVSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Brass hose adapter Z14,681-1 or brass body mini gas regulator Z51,353-9 is recommended.
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-306.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-188 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)