Merck
669024
Sigma-Aldrich
Glycerol-13C3, d8
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
(DO13CD2)213CDOD
Masa cząsteczkowa:
103.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
Próba
99% (CP)
metody
bio NMR: suitable
bp
182 °C
mp
20 °C
gęstość
1.409 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+11
ciąg SMILES
[2H]O[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])(O[2H])[13C]([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1D2,2+1D2,3+1D,4D,5D,6D
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-VZPRFYQOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com