Merck
299111
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-13C2,d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
Synonim(y):
13C and D Labeled sodium acetate, Acetic-13C2,2,2,2-d3 acid sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
13CD313CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
99 atom % D
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3,2+1;
Klucz InChI
VMHLLURERBWHNL-SZRYOQPCSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>482.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 250.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com