Merck
705802
Sigma-Aldrich
Probucol-(propyl-13C3)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C28H48O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
519.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc(S[13C]([13CH3])([13CH3])Sc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H48O2S2/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)32)28(4,5)6)34-31(13,14)35-20-17-23(29(7,8)9)26(33)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,32-33H,1-14H3/i13+1,14+1,31+1
Klucz InChI
FYPMFJGVHOHGLL-DGVNISHSSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)