900371
(±)-Gallocatechin-2,3,4-13C3
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥97% (CP)
Postać
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](O)[13C](C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)O2
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,16-21H/i5+1,12+1,15+1
Klucz InChI
CKSTYZPHICYKHH-HQTPQMSASA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3